Wichtige Dokumente
8.12034
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
for synthesis
Synonym(e):
Antimonpentafluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
F5Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-021-8
NACRES:
NA.22
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
bp
149-150 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
7 °C
Dichte
2.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
InChIKey
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2