Wichtige Dokumente
8.08634
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl tridecanoate, Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
248-929-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChIKey
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable