Wichtige Dokumente
8.08314
Sigma-Aldrich
m-Toluidine
for synthesis
Synonym(e):
m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene
About This Item
Lineare Formel:
3-(CH3)C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-583-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>500 °C
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
204 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-30 °C
Übergangstemp.
flash point 90 °C
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
InChIKey
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 Area %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)