Alle Fotos(1)
Key Documents
8.07024
Sigma-Aldrich
Propiophenone
for synthesis
Synonym(e):
1-Phenyl-1-propanon, Ethylphenylketon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
202-257-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.99 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
4490 mg/kg LD50, oral (Rat)
4490 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
214-218 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
18 °C
Übergangstemp.
flash point 85 °C
Löslichkeit
2 g/L
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.010
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup