Alle Fotos(2)
Key Documents
8.06914
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
D-Mandelsäure, D-α-Hydroxyphenylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-276-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
crystals
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
130-132 °C
Übergangstemp.
flash point >190 °C
Löslichkeit
soluble 109.8 g/L
Schüttdichte
670 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 131 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 134 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=2 in Wasser): -157.0 - -153.0 °
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable