8.06096
N-Methylaniline
for synthesis
Synonym(e):
Monomethylanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °C
Wirksamkeit
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
196 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-57 °C
Übergangstemp.
flash point 86 °C
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChIKey
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup