Wichtige Dokumente
8.03060
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylanilin
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dimethylanilin, Dimethylaminobenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
204-493-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.53 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
370 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1120 mg/kg LD50, oral (Rat)
1700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2-7 % (v/v)
pH-Wert
7.4 (20 °C, 1.2 g/L in H2O)
bp
192-195 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
2.5 °C
Übergangstemp.
flash point 75 °C
Löslichkeit
1.2 g/L
Dichte
0.96 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChIKey
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
<ul>
<li><strong>Duale Fluoreszenz in der biologischen Bildgebung:</strong> N,N-Dimethylanilin-Derivate werden zur Entwicklung von NIR-II-emittierenden Spender-Empfänger-Spender-Fluorophoren verwendet. Diese Verbindungen werden für Anwendungen der dualen Fluoreszenz in der biologischen Bildgebung und der Photothermaltherapie verwendet, was die entscheidende Rolle von N,N-Dimethylanilin bei der Entwicklung neuer biomedizinischer Bildgebungsmittel veranschaulicht (Sparks et al., 2024).</li>
<li><strong>Echtzeitüberwachung von Biomolekülen: </strong>Dimethylanilin wird bei der Konstruktion einer Fluoreszenzsonde zur In-vivo-Echtzeitbildgebung und Hemmung der Bildung von Amyloid-Beta-Fibrillen verwendet (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong><strong>Studien zum photoinduzierten Elektronentransfer: </strong></strong>N,N-Dimethylanilin wird zum Quenchen des S1-Zustands von zwei polaren Farbstoffen, Cumarin 152a und Nilrot, verwendet (Verma et al., 2024).</li>
</ul>
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/4  °C): 0,955–0,957
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1