Wichtige Dokumente
8.03646
Sigma-Aldrich
Diisopropylamin
for synthesis
Synonym(e):
Diisopropylamin, N,N-Diisopropylamin, Bis(1-Methylethyl)amin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-558-5
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99% (GC)
bp:
83-84 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
93.33 hPa ( 20 °C)
Dampfdruck
93.33 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
295 °C
Wirksamkeit
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.1-7.1 % (v/v)
pH-Wert
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-70 °C
Übergangstemp.
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
Dichte
0.72 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChIKey
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diisopropylamin (DIPA) ist ein aliphatisches sekundäres Amin, das häufig als organische Base in der chemischen Synthese eingesetzt wird.
Anwendung
Diisopropylamin kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Reagens für die Synthese von Furan-, Dihydrofuran- oder Butanolid-Derivaten durch die Umsetzung mit γ-Ketoestern.
  • Als Katalysator für die Herstellung von Aryldisulfiden mittels oxidativer Kupplung von Arylthiolen in Gegenwart von Luft als Oxidationsmittel.
  • Als eine Base in Pd-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen wie Heck- und Sonogashira-Reaktionen.
Es kann auch als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Lithiumdiisopropylamid (LDA), einer starken, nicht nukleophilen Base eingesetzt werden, die verbreitet in der organischen Synthese für Deprotonierungsreaktionen verwendet wird.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
7.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13.45 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Controlled mono and double Heck reactions in water catalyzed by an oxime-derived palladacycle
Botella Luis and Najera C
Tetrahedron Letters, 45(9), 1833-1836 (2004)
Diisopropylamine as a single catalyst in the synthesis of aryl disulfides
Kucinski, K and Hreczycho G
Green Processing and Synthesis, 7(1), 12-15 (2018)
Alexander C Hoepker et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(18), 7135-7151 (2011-04-20)
Ortholithiation of 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene with lithium diisopropylamide (LDA) in tetrahydrofuran at -78 °C displays characteristics of reactions in which aggregation events are rate limiting. Metalation with lithium-chloride-free LDA involves a rate-limiting deaggregation via dimer-based transition structures. The post-rate-limiting proton transfers are