Alle Fotos(1)
Key Documents
8.02400
Sigma-Aldrich
3-Bromotoluene
for synthesis
Synonym(e):
3-Bromotoluene
About This Item
Lineare Formel:
3-(Br)C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
209-702-3
Dampfdruck
2.04 hPa ( 25 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
-40 °C
Übergangstemp.
flash point 60 °C
Dichte
1.405 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.405 - 1.415
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
60 °C