Wichtige Dokumente
8.01660
Sigma-Aldrich
Butyllithium
Synonym(e):
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
About This Item
Dampfdruck
163 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Expl.-Gr.
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Dichte
0.68 g/cm3 at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
15% solution in n-hexane for synthesis
Lagerung und Haltbarkeit
Store below +30°C.
Hinweis zur Analyse
Assay (acidimetric):14.0 - 16.0 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C