8.01600
4-Bromoaniline
for synthesis
Synonym(e):
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Wirksamkeit
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C
Schüttdichte
810 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChIKey
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 60 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 64 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable