Wichtige Dokumente
8.00820
Sigma-Aldrich
Isopentanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Methylbuttersäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
207-975-3
Dampfdruck
0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
420 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.5-6.8 % (v/v)
pH-Wert
3.1 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
176 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-31 °C
Übergangstemp.
flash point 74 °C
Löslichkeit
48 g/L
Dichte
0.93 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChIKey
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.926
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup