Wichtige Dokumente
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
4-(Cl)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-805-9
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
545 °C
Wirksamkeit
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
bp
274-276 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
237-240 °C
Übergangstemp.
flash point 238 °C
Löslichkeit
0.08 g/L
Dichte
1.54 g/cm3 at 24 °C
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 237 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 241 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
238 °C