677175-M
Vinblastinsulfat – CAS 143-67-9 – Calbiochem
Antitumor alkaloid drug.
Synonym(e):
Vinblastinsulfat – CAS 143-67-9 – Calbiochem
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9982
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)O.N21C[C@H](C[C@@](C2)(O)CC)C[C@@](c8[nH]c9c(c8CC1)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7N(CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1
InChIKey
KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Interaktion von Tubulin mit mikrotubuli-assoziierten Proteinen, insbesondere Tau und MAP2
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Boscoboinik, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 374.
Smith, C.D., et al. 1994. Cancer Lett.79, 213.
Smith, C.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 3779.
Tsukidate, K., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 198.
Jagetia, G.C., and Jacob, P.S. 1992. Mutat. Res.280, 87.
Jordan, M.A., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 401.
Prasad, V., et al. 1992. J. Protein Chem.11, 509.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Artikel
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.