676604
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer¹⁵⁷) Mouse mAb (5C6)
lyophilized, clone 5C6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C6, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer157)
Angaben zum Gen
human ... VASP(7408)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1 µg/ml, colorimetric; 0.1 µg/ml, chemiluminescence)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Vanadate-treated A431 cells
Sonstige Hinweise
Lawrence, D.W., and Pryzwansky, K.B. 2001. J. Immunol.166, 5550.
Burkhardt, M., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 33536.
Harbeck, B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 40.
Smolenski, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25723.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable