Wichtige Dokumente
616400-M
Millipore
Tranilast, CAS-Nr. 53902-12-8, Calbiochem
An anthranilic acid analog that acts as a potent inhibitor of VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis.
Synonym(e):
Tranilast, CAS-Nr. 53902-12-8, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9570
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
InChIKey
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Anthranilsäure-Analogon, das als potenter Inhibitor der VEGF- und vaskulären Permeabilitätsfaktor-induzierten Angiogenese und Kollagensynthese wirkt. Hemmt die VEGF- und PMA-stimulierte PKC-Aktivität in retinalen Kapillarendothelzellen, ohne die VEGF-Bindung oder VEGF-Rezeptorphosphorylierung zu beeinflussen. Außerdem hat es antiallergische, entzündungshemmende und antiproliferative Eigenschaften. Induziert die Mobilisierung von Ca2+ in der glatten Gefäßmuskulatur.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
VEGF- und vaskulärer Permeabilitätsfaktor-induzierte Angiogenese und Kollagensynthese
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Koyama, S., et al. 1999. Br. J. Pharmacol. 127, 537.
Isaji, M., et al. 1998. Life Sci. 63, PL71.
Isaji, M., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 122, 1061.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable