Merck
614853
Sigma-Aldrich
Topoisomerase-II-Inhibitor, BNS-22, Calbiochem
The Topoisomerase II Inhibitor, BNS-22 controls the biological activity of Topoisomerase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Topoisomerase-II-Inhibitor, BNS-22, Calbiochem, BNS-22
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25NO5
Molekulargewicht:
407.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, niedermolekularer 2H-Chromen-2-one-Inhibitor, der selektiv für TOP2 ist (IC50 = 2,8 µM und 0,42 µM für TOP2α bzw. TOP2β). Im Gegensatz zu TOP2-Giften wie Etoposid führt es nicht zu DNA-Schäden, die mit DNA-Doppelstrangbrüchen einhergehen, wie das Fehlen der γ-H2AX-Akkumulation zeigt, sondern hemmt in vitro die Entkettung der Kinetoplasten-DNA. Diese Verbindung wirkt sich auf den Zellzyklus in der M-Phase aus und stört die mitotische Spindelbildung in HeLa-Zellen bei 3–10 µM. Sie zeigt auch signifikante anti-proliferative Aktivitäten gegen mehrere menschliche Krebszelllinien.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kawatani, M., et al. 2011. Chem. Biol.18, 743.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable