Alle Fotos(1)
Key Documents
614310
Sigma-Aldrich
TLR3/dsRNA-Komplex-Inhibitor – Calbiochem
The TLR3/dsRNA Complex Inhibitor blocks dsRNA binding to TLR3.
Synonym(e):
TLR3/dsRNA-Komplex-Inhibitor – Calbiochem, (R)-2-(3-Chlor-6-fluorbenzo[b]thiophen-2-carboxamido)-3-phenylpropansäure, Toll-Like Receptor 3/Doppelstrang-RNA-Komplex-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13ClFNO3S
Molekulargewicht:
377.82
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Thiophencarboxamidopropionat-Verbindung, die als direkter, kompetitiver und hochaffiner Inhibitor der dsRNA-Bindung an TLR3 wirkt (Ki = 2,96 µM; Kd = 19 nM für die dsRNA-Bindung an TLR3) und selektiv die stimulierte TLR3-Signalgebung antagonisiert, ohne die TLR1/2-, TLR2/6-, TLR4- und TLR7-Signalwege zu beeinträchtigen. Es wurde gezeigt, dass es die TNF-α und IL-1β (IC90 = 27 µM) und die NO-Produktion (IC50 = 3,44 µM) in Poly(I:C)-induzierten RAW 264.7-Makrophagen effizient unterdrückt. Zeigt minimale Zytotoxizität (IC50 >>100 µM in RAW 264.7-Zellen) und ist schwach aktiv gegen eine Gruppe von 12 repräsentativen Kinasen und 4-Cytochrom-Enzymen (In-vitro-Assays).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Cheng, M., et al. 2011. J. Am. Chem. Soc.133, 3764.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tshifhiwa Magoro et al.
The Journal of biological chemistry, 294(40), 14591-14602 (2019-08-04)
Zika virus (ZIKV)3 is an enveloped, single-stranded, positive-sense RNA virus of the Flaviviridae family that has emerged as a public health threat because of its global transmission and link to microcephaly. Currently there is no vaccine for this virus. Conversion
Jing-Hua Yang et al.
Research and reports in urology, 14, 399-414 (2022-11-24)
Growing evidence suggests that ischemia provokes detrusor overactivity and degenerative responses in the bladder. Underlying mechanisms appear to involve modification of smooth muscle contractile rudiments by hypoxia, redox, cellular stress and cell survival signaling. Downstream pathways of cellular stress and
Tingxuan Gu et al.
Frontiers in immunology, 11, 621441-621441 (2021-02-16)
Although COVID-19 has become a major challenge to global health, there are currently no efficacious agents for effective treatment. Cytokine storm syndrome (CSS) can lead to acute respiratory distress syndrome (ARDS), which contributes to most COVID-19 mortalities. Research points to