Wichtige Dokumente
605157
Sigma-Aldrich
Thrombin vom Rind
Synonym(e):
Thrombin vom Rind
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.25
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9383
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥1800 NIH units/mg protein
≥50 NIH units/mg dry wt
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
0.05 M NaCl: ≤2000 NIH units/mL
water: >2000 NIH units/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Rinderthrombin. Schlüsselenzym für die Gerinnungskaskade. Wandelt Fibrinogen zu Fibrin um und aktiviert Faktor XIII, der das Fibrinpolymer vernetzt und stabilisiert. Hat einen pH-Wert von 6,0–7,5 in einer 7-%-Lösung.
Natives Rinderthrombin. Schlüsselenzym, das den Faktor XIII aktiviert und Fibrinogen in Fibrin umwandelt.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit wird durch den Vergleich mit einer Standardkurve bestimmt, die mithilfe von Standardthrombin des Bureau of Biologics erstellt wurde.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 50 mM Natriumcitrat, 0,2 M NaCl, 0,1 % PEG-8000, pH 6,5.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 2 Monate stabil.
Aus Katalog:
Beschr.- Feld hinzugefügt „Schlüsselenzym, das den Faktor XIII aktiviert und Fibrinogen in Fibrin umwandelt“.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weijia Luo et al.
Communications biology, 3(1), 114-114 (2020-03-12)
Exosomes are secreted extracellular vesicles with lipid bilayer membranes. They are emerging as a new category of messengers that facilitate cross-talk between cells, tissues, and organs. Thus, a critical demand arises for the development of a sensitive and non-invasive tracking