580559
Paclitaxel, 6α-Hydroxy-
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel.
Synonym(e):
Paclitaxel, 6α-Hydroxy-, 6-Hydroxytaxol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
colorless
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C47H51NO15/c1-24-30(61-43(57)33(51)32(27-16-10-7-11-17-27)48-41(55)28-18-12-8-13-19-28)22-47(58)40(62-42(56)29-20-14-9-15-21-29)36-45(6,38(54)35(60-25(2)49)31(24)44(47,4)5)37(53)34(52)39-46(36,23-59-39)63-26(3)50/h7-21,30,32-37,39-40,51-53,58H,22-23H2,1-6H3,(H,48,55)/t30-,32-,33+,34-,35+,36-,37-,39+,40-,45-,46+,47+/m0/s1
InChIKey
NDCWHEDPSFRTDA-FJMWQILYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Fischer, V., et al. 1999. Drug Metab. Dispos.27, 410.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
953.8 - 1041.3 °F
Flammpunkt (°C)
512.1 - 560.7 °C