Merck
555550
Sigma-Aldrich
Rho-Kinase-Inhibitor
The Rho kinase inhibitor, CAS 872543-07-6, is a cell-permeable, highly specific, reversible, potent, and ATP-competitive inhibitor of Rho-associated kinase (ROCK; Ki = 1.6 nM).
Synonym(e):
Rho-Kinase-Inhibitor, H-1152, H-1152P, (S)-(+)-2-Methyl-1-[(4-methyl-5-isoquinolinyl)sulfonyl]homopiperazin, 2HCl, ROCK-Inhibitor, Dimethylfasudil (diMF, H-1152P)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21N3O2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.34
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H21N3O2S.2ClH/c1-12-9-18-11-14-5-3-6-15(16(12)14)22(20,21)19-8-4-7-17-10-13(19)2;;/h3,5-6,9,11,13,17H,4,7-8,10H2,1-2H3;2*1H/t13-;;/m0../s1
InChIKey
BFOPDSJOLUQULZ-GXKRWWSZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zelldurchdringende Isochinolin-Sulfonamid-Verbindung, die als hochspezifischer, reversibler, starker und ATP-kompetitiver Inhibitor der G-Protein--assoziierten Kinase (ROCK; Ki = 1.6 nM) wirkt. Hemmt andere Serin-/Theonin-Kinasen nur bei höheren Konzentrationen (Ki = 630 nM für PKA, 9,27 µM für PKC und 10,1 µM für MLCK). Zeigte eine selektive Blockade der Lysophosphatsäure-induzierten, aber nicht der PDBu-induzierten Phosphorylierung von myristoyliertem Alanin-reichem C-Kinase-Substrat (MARCKS) in NT-2-Zellen (IC50 = 2,5 µM). Berichten zufolge ein stärkerer und selektiverer Inhibitor als Y-27632 (Best.- Nr. 688000 & 688001). Zielt hauptsächlich auf Aurora-Kinase-A ab und induziert die Polyploidisierung von akuten megakaryozytischen Leukämiezellen (AMKL).
Eine zelldurchdringende Isochinolin-Sulfonamid-Verbindung, die als hochspezifischer, reversibler, starker und ATP-kompetitiver Inhibitor der G-Protein--assoziierten Kinase (ROCK; Ki = 1.6 nM) wirkt. Zeigt eine weitaus schwächere Affinität für andere Serin-/Theonin-Kinasen (Ki = 630 nM für PKA, 9,27 μM für PKC und 10,1 μM für MLCK). Zeigte eine selektive Blockade der Lysophosphatsäure-induzierten, aber nicht der PDBu-induzierten Phosphorylierung von myristoyliertem Alanin-reichem C-Kinase-Substrat MARCKS (IC50 = 2,5 μM) in NT-2-Zellen. Berichten zufolge stärker und selektiver als Y-27632 (Best.- Nr. 688000 688001). Zielt hauptsächlich auf Aurora-Kinase-A ab und induziert die Polyploidisierung von akuten megakaryozytischen Leukämiezellen (AMKL). Eine 10-mM-Lösung (500 µg/128 µl) Rho-Kinase-Inhibitor (Best.- Nr. 555552) auch in H2O erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
ROCK
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 1,6 nM gegen die G-Protein-Rho-assoziierte Kinase
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Wen, Qiang, et al. 2012. Cell150, 575.
Ikenoya, M., et al. 2002. J. Neurochem.81, 9.
Sasaki, Y., et al. 2002. Pharmacol. Ther.93, 225.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lydie Flasse et al.
Cell reports, 31(8), 107677-107677 (2020-05-28)
Cell polarity is essential for the architecture and function of numerous epithelial tissues. Here, we show that apical restriction of planar cell polarity (PCP) components is necessary for the maintenance of epithelial integrity. Using the mammalian pancreas as a model
Jing-Ti Deng et al.
PloS one, 14(12), e0226406-e0226406 (2019-12-14)
Myosin regulatory light chain (LC20) phosphorylation plays an important role in vascular smooth muscle contraction and cell migration. Ca2+/calmodulin-dependent myosin light chain kinase (MLCK) phosphorylates LC20 (its only known substrate) exclusively at S19. Rho-associated kinase (ROCK) and zipper-interacting protein kinase
Kristina Dobrindt et al.
Complex psychiatry, 6(3-4), 68-82 (2021-12-10)
Schizophrenia (SZ) is a common and debilitating psychiatric disorder with limited effective treatment options. Although highly heritable, risk for this polygenic disorder depends on the complex interplay of hundreds of common and rare variants. Translating the growing list of genetic
Man Xiong et al.
Cell stem cell, 28(1), 112-126 (2020-09-24)
Although cell transplantation can rescue motor defects in Parkinson's disease (PD) models, whether and how grafts functionally repair damaged neural circuitry in the adult brain is not known. We transplanted hESC-derived midbrain dopamine (mDA) or cortical glutamate neurons into the