Dokumente
539515
Sigma-Aldrich
Prothrombin, menschliches Plasma
Synonym(e):
Prothrombin, menschliches Plasma, Koagulationsfaktor II
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Prothrombin aus menschlichem Plasma. Vitamin-K-abhängiges in der Leber synthetisiertes Glykoprotein. Die Umwandlung von Thrombin ist ein wichtiger Schritt im Blutgerinnungs-Signalweg und katalysiert die Gerinnung von Fibrinogen. Aus klinischer Sicht sind Fälle mit selektivem Mangel selten, obwohl in Fällen mit Leberzirrhose der Prothrombinspiegel reduziert ist.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Das chargenspezifische Rekonstitutionsvolumen entnehmen Sie bitte dem Produktetikett.
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3