5.30959
TAZ Activity Modulator, TM-25659
Synonym(e):
TAZ Activity Modulator, TM-25659, TM25659, TM 25659
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=NC2=C(N=C(CCCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5)C=C3)C=C1C6=CN=CC=C6
InChIKey
KCOQNLYGMQJUJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable