Alle Fotos(1)
Key Documents
525145
Sigma-Aldrich
sPLA2-IIA-Inhibitor I
The sPLA₂-IIA Inhibitor I controls the biological activity of sPLA₂-IIA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
sPLA2-IIA-Inhibitor I, c(2NapA)LS(2NapA)R, TFA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H50N8O6 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
750.89 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein hochgradig hydrophobes zyklisches Pentapeptid, das selektiv bindet und als potenter Inhibitor von humaner sezernierter Phospholipase A2 des Typs IIA (sPLA2-IIA) wirkt (IC50 = 12,8 µ;M). Blockiert Berichten zufolge bei 100 nM wirksam die sPLA2-IIA-induzierte PGE2-Produktion in rheumatoiden Synoviozyten des Menschen und ist bei Dosen von bis zu 10 µ;M nicht toxisch. Hat bei 10 µ;M keine signifikante Wirkung auf die Aktivitäten von sPLA2-IB vom Schwein, sPLA2-IB von Naja naja oder sPLA2-IIA von Crotalus durissus.
Ein hochgradig hydrophobes zyklisches Pentapeptid, das selektiv bindet und als potenter Inhibitor von sPLA2-IIA (humaner sezernierter Phospholipase A2 des Typs IIA) wirkt (IC50 = 12,8 μ;M). Blockiert nachweislich bei 100 nM wirksam die sPLA2-IIA-induzierte PGE2-Produktion in rheumatoiden Synoviozyten des Menschen und ist bei Dosen von bis zu 10 μ;M nicht toxisch. Hat selbst bei einer Konzentration von 10 μ;M keine signifikante Wirkung auf die Aktivitäten von sPLA2-IB vom Schwein, sPLA2-IB von Naja naja oder sPLA2-IIA von Crotalus durissus.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
sPLA2-IIA (sezernierte Phospholipase A2 Typ IIA vom Menschen)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 12,8 µ;M gegen sPLA2-IIA (sezernierte Phospholipase A2 Typ IIA vom Menschen)
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
cyclic(2-NaphthylAla-Leu-Ser-2-NaphthylAla-Arg)•;TFA
Sonstige Hinweise
Church, W.B., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 33156.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable