Wichtige Dokumente
234415
Sigma-Aldrich
C5a-Rezeptor-Antagonist, W-54011
The C5a Receptor Antagonist, W-54011, also referenced under CAS 405098-33-1, controls the biological activity of C5a Receptor.
Synonym(e):
C5a-Rezeptor-Antagonist, W-54011, N-((4-Dimethylaminophenyl)methyl)-N-(4-Isopropylphenyl)-7-Methoxy-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-Carboxamid, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H36N2O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.62 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N(C)(C)c1ccc(cc1)CN(c4ccc(cc4)C(C)C)C(=O)C2CCCc3c2cc(cc3)OC
InChI
1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H
InChIKey
UKBJWRMNGCDKNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein starker, spezifischer und oral aktiver C5a-Rezeptor-Antagonist. Hemmt die Bindung von 125I-rhC5a an humane Neutrophile mit einem Ki von 2,2 nM sowie die C5a-induzierte intrazelluläre Ca2+-Mobilisierung, Chemotaxis und Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) (IC50 = 3,1 nM bzw. 2,7 nM und 1,6 nM) ohne Agonisten-Aktivität bis zu 10 µ;M. Verhindert eine C5a-induzierte Neutropenie in Rennmäusen (100 µ;g/kg IV oder 3-30 mg/kg oral).
Eine Tetrahydronaphthalenyl-Carboxamid-Verbindung, die als starker, spezifischer und oral aktiver C5a-Rezeptor-Antagonist fungiert. Hemmt die Bindung von 125I-rhC5a an humane Neutrophile mit einem Ki von 2,2 nM sowie die C5a-induzierte intrazelluläre Ca2+-Mobilisierung, Chemotaxis und Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) (IC50 = 3,1 nM bzw. 2,7 nM und 1,6 nM) ohne Agonisten-Aktivität bis zu 10 µ;M. Verhindert eine C5a-induzierte Neutropenie in Rennmäusen (100 µ;g/kg IV oder 3-30 mg/kg oral).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
C5a-Rezeptor
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 2,2 nM gegen die Bindung von 125I-rhC5a an menschliche Neutrophile
Ziel-IC50: 3,1 nM bzw. 2,7 nM und 1,6 nM gegen C5a-induzierte intrazelluläre Ca2+-Mobilisierung, Chemotaxis und Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS)
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Sumichika, H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 49403.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable