Wichtige Dokumente
513100
Sigma-Aldrich
DL-threo-PDMP, Hydrochlorid
PDMP closely resembles the natural sphingolipid substrate of brain glucosyltransferase and acts as a potent and competitive inhibitor of this enzyme.
Synonym(e):
DL-threo-PDMP, Hydrochlorid, 1-Phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H38N2O3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.56 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C23H38N2O3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-22(26)24-21(19-25-15-17-28-18-16-25)23(27)20-12-9-8-10-13-20;/h8-10,12-13,21,23,27H,2-7,11,14-19H2,1H3,(H,24,26);1H/t21-,23-;/m1./s1
InChIKey
HVJHJOYQTSEKPK-BLDCTAJRSA-N
Allgemeine Beschreibung
PDMP ähnelt stark dem natürlichen Sphingolipid-Substrat der Glycosyltransferase des Gehirns und ist ein potenter und kompetitiver Inhibitor dieses Enzyms. Blockiert das Wachstum von Neuriten und hemmt die Glycolipidsynthese bei kultivierten 3T3-Zellen.
PDMP ähnelt stark dem natürlichen Sphingolipid-Substrat der Glycosyltransferase des Gehirns und wirkt als potenter und kompetitiver Inhibitor dieses Enzyms. Blockiert das Wachstum von Neuriten und hemmt die Glycolipidsynthese bei kultivierten NIH-3T3-Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Glycolipidsynthese bei kultivierten NIH-3T3-Zellen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sonstige Hinweise
Rani, C.S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 2859.
Rosenwald, A.G. 1992. Biochemistry31, 3581.
Inokuchi, J., und Radin, N.S. 1987. J. Lipid Res.28, 565.
Vunnam, R.R., und Radin, N.S. 1980. Chem. Phys. Lipids26, 265.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable