Merck
5.00936
SAFC
Vitamin D₃ (Cholecalciferol) krist. (1 g = 40 Mio. I.E.)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Vitamin D₃ (Cholecalciferol) krist. (1 g = 40 Mio. I.E.)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352401
EG-Index-Nummer:
200-673-2
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-87 °C
Löslichkeit
<0.1 g/L
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC\2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QYSXJUFSXHHAJI-FVUVGDFOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Vitamin D3 wird in der klinischen Ernährung zur Behandlung von Vitamin D3-Mangel und als Hautpflegemittel eingesetzt. Vitamin D3 Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable