Wichtige Dokumente
487957
Sigma-Aldrich
NOC-18
A nitric oxide (NO) donor similar to NOC-5, NOC-7 and NOC-12 but with an enhanced half-life.
Synonym(e):
NOC-18, DETA/NO, 2,2ʹ-(Hydroxynitrosohydrazin)bis-Ethanamin, DETA-NONOate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H13N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
PBS, pH 7.4: 100 mg/mL
10 mM NaOH: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h11H,1-6H2/p+2
InChIKey
HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-P
Allgemeine Beschreibung
Ein Stickstoffoxid(NO)-Donator, der NOC-5 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-487950&;#124;[/islink]">;487950<;/A>;), NOC-7 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-487952&;#124;[/islink]">;487952<;/A>;) und NOC-12 (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-487955&;#124;[/islink]">;487955<;/A>;) ähnelt, jedoch mit einer erhöhten Halbwertszeit. Nützlich für die kontrollierte NO-Freisetzung in Lösung. Induziert eine dosisabhängige Apoptose in Makrophagen. Hemmt die durch Cu2+ induzierte Lipoprotein-Oxidation in vitro. Die Halbwertszeit (t½;) in PBS, pH 7,4, beträgt 3400 Minuten bei 22 °;C. Relativ stabil in alkalischer Lösung (pH ≥; 10,0).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in NaOH in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen in NaOH sind bei -20 °;C bis zu 24 Stunden lang stabil. Stammlösungen in H₂;O oder PBS, pH 7,4, sind instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Seccia, M., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 220, 306.
Shibuta, S., et al. 1995. Neurosci. Lett. 187, 103.
Shimaoka, M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 209, 519.
Diodati, J.G., et al. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol. 22, 287.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem. 58,1472.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13