Merck
475894
Millipore
MES-Natriumsalz
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.7
Synonym(e):
MES, Natriumsalz, ULTROL®-Qualität
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12NO4S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161704
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99% dry basis (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
pKa (20 °C)
6.2
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals: ≤1 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Absorbanz (100 mM, H2O, 260 nM):≤;0,05.
Ein zwitterionischer Puffer für die Anwendung im pH-Bereich 5,5–6,5 (Absorbanz: <;0,05 bei 260 nm, 100 mM, H2O; pKs: 6,2 bei 20 °;C).
Anwendung
  • Galvanic cell without liquid junction for potentiometric determination of copper: In dieser Studie wird die Verwendung einer galvanischen Zelle ohne Flüssigübergang für die potentiometrische Bestimmung von Kupferionen vorgestellt. Diese Methode kann für die Verwendung mit MES-Natriumsalzpuffern in der analytischen Chemie angepasst werden und bietet eine stabile und reproduzierbare Methode zur Messung von Kupferkonzentrationen in verschiedenen Medien (Migdalski et al., 2007).
  • Oxygen solubilities of media used in electrochemical respiration measurements: In dieser Forschungsarbeit wird die Sauerstofflöslichkeit in verschiedenen Medien untersucht, die für elektrochemische Atmungsmessungen verwendet werden, darunter auch die Verwendung von MES-Natriumsalzpuffern. Sie zeigt auf, wie sich unterschiedliche Puffersysteme auf die Sauerstofflöslichkeit auswirken und welche Folgen dies für biochemische Studien zur Zellatmung hat (Rasmussen HN et al., 2003).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 2 Wochen haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable