431784
Lectin, PHA-L, Phaseolus vulgaris
PHA-L is a potent lymphocyte mitogen with a narrow range. Requires calcium and manganese ions for activity. It has also been found to be useful as a specific marker in anterograde neuronal tracing. Elution: 100 mM acetic acid.
Synonym(e):
Rote Kidneybohne Isolectin L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.56
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Elution: 100 mM Acetessigsäure.
PHA-L ist ein potentes Lymphozytenmitogen mit einem engen Konzentrationsbereich. Benötigt für seine Aktivität Kalzium- und Mangan-Ionen. Es hat sich auch als spezifischer Marker für das anterograde neuronale Tracing als nützlich erwiesen. Elution: 100 mM Acetessigsäure.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu Monate haltbar.
Rekonstituieren Sie in 1 ml 10 mM Natriumphosphatpuffer, pH 8,0, um eine Pufferendkonzentration von 15 mM Phosphat, 10 mM NaCl mit Spuren von Ca+2 zu erhalten.
Hinweis zur Analyse
Homogen mittels SDS-PAGE
Sonstige Hinweise
Chan, F.L., and Ho, S.M. 1999. Prostate 38, 1.
Matsushita, M. 1999. J. Comp. Neurol. 404, 21.
Matsushita, M. 1999. J. Comp. Neurol. 404, 21.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable