Wichtige Dokumente
422709
Sigma-Aldrich
KN-92
KN-92, CAS 1135280-28-2, is useful as a negative control for KN-93 (Cat. No. 422708), a Ca2+/CaM Kinase II inhibitor.
Synonym(e):
KN-92
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25ClN2O3S · xH3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
viscous liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)(O)(O)O.[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C24H25ClN2O3S.H3O4P/c1-27(17-5-6-19-9-11-21(25)12-10-19)18-20-7-3-4-8-24(20)26-31(28,29)23-15-13-22(30-2)14-16-23;1-5(2,3)4/h3-16,26H,17-18H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)/b6-5+;
InChIKey
XRQHWVVDNMJDEQ-IPZCTEOASA-N
Allgemeine Beschreibung
Nützlich als Negativkontrolle für KN-93 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-422708&;#124;[/islink]">;422708<;/A>;), ein Ca2+/CaM-Kinase-II-Inhibitor Auch als 5-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalognr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-508314">;508314<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Nützlich als Negativkontrolle für KN-93 (Katalognr. 422708), einen Ca2+/CaM-Kinase-II-Inhibitor
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Wasserfreie DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Fan, G.H., et al. 1999. Mol. Pharmacol.56, 39.
Fan, G.H., et al. 1997. Neuropharmacology 36, 1763.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tiziana Ravasenga et al.
Cell reports, 38(6), 110347-110347 (2022-02-10)
The induction of synaptic plasticity at an individual dendritic glutamatergic spine can affect neighboring spines. This local modulation generates dendritic plasticity microdomains believed to expand the neuronal computational capacity. Here, we investigate whether local modulation of plasticity can also occur
Estelle R Simo-Cheyou et al.
Journal of cellular physiology, 232(12), 3496-3509 (2017-01-21)
An upregulation of Egr-1 expression has been reported in models of atherosclerosis and intimal hyperplasia and, various vasoactive peptides and growth promoting stimuli have been shown to induce the expression of Egr-1 in vascular smooth muscle cells (VSMC). Angiotensin-II (Ang-II)