422175
L-165.041
A cell-permeable phenoxyacetic acid derivative that acts as a potent and selective peroxisome proliferator activator receptor δ (PPARδ) agonist (Ki = 6 nM for hPPARδ and 730 nM for hPPARγ).
Synonym(e):
L-165.041, Verbindung P, L165041, 4-[3-(2-Propyl-3-hydroxy-4-acetyl)phenoxy]propyloxyphenoxy-Essigsäure, PPAR-Agonist VIII, PPARα Agonist III, PPARγ Agonist VII
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
1 M NaOH: 40 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
InChIKey
HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Peroxisom-Proliferator-Aktivator-Rezeptor δ; (PPAR@delta;)
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Castrillo, A., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 34082.
Hansen, J.B., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 3175.
Son, C., et al. 2001. Endocrinology142, 4189.
Wilkie, N., et al. 2001. J. Neurochem.78, 1135.
Leibowitz, M.D., et al. 2000. FEBS Lett.473, 333.
Berger, J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 6718.
Lim, H., et al. 1999. Genes Dev.13, 1561.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable