Merck
40-014
Millipore
FLEXMAP 3D® System
The FLEXMAP 3D system makes it possible to multiplex up to 500 analytes through the combination of differentially dyed fluorescent microsphere sets & an innovative instrument design.
Synonym(e):
3D-System, FLEXMAP 3D
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NB.51
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
Das FLEXMAP 3D System® ermöglicht durch die Kombination aus unterschiedlich gefärbten fluoreszierenden Mikrosphären-Sets und dem innovativen Instrumentendesign das Multiplexen von bis zu 500 Analyten. Funktionen wie die automatische Einstellung der Sondenhöhe, vereinfachte routinemäßige Wartungsvorgänge und eine intuitive Softwareschnittstelle machen FLEXMAP 3D zu einer flexiblen und anwenderfreundlichen Multiplexing-Plattform für eine Vielzahl von Protein- und Nukleinsäureanwendungen. Die neue Software xPONENT 4.0 steuert das FLEXMAP 3D System® und bietet Schnittstellenoptionen für Laborinformationssysteme (LIS) sowie zur Automatisierung.
Anwendung
Das FLEXMAP 3D System ermöglicht durch die Kombination aus unterschiedlich gefärbten fluoreszierenden Mikrosphären-Sets und dem innovativen Instrumentendesign das Multiplexen von bis zu 500 Analyten.
Rechtliche Hinweise
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.