Merck
40-50023
Millipore
xMAP® Trägerkonzentrat PLUS, RUO
Synonym(e):
40-50000, 4050000, FLEXMAP 3D, FlexMAP, Luminex, TRÄGERFLÜSSIGKEIT PLUS Konzentrat, Trägerflüssigkeit, Trägerflüssigkeit PLUS, lx100, lx200
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 L
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Die Instrumente FLEXMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE und Luminex 200 benötigen als Fördermedium für den Transport der Probe zur Instrumentenoptik eine Trägerflüssigkeit.
Anwendung
Zur Verwendung mit dem FlexMAP 3D®, xMAP®, INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE und Luminex 200 System.
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX ist eine eingetragene Marke von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
FLEXMAP 3D system is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.