Merck
368050
Sigma-Aldrich
Granzym B-Inhibitor I
≥95% (HPLC), solid, Granzyme B inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Granzym B-Inhibitor I, Z-AAD-CMK
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24ClN3O7
Molekulargewicht:
441.86
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Granzym B-Inhibitor I, The Granzyme B Inhibitor I controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein schwacher Inhibitor des humanen und murinen Granzym B. Hemmt auch die Apoptose-bedingte DNA-Fragmentierung in Lymphozyten durch Fragmentin 2, eine Ratten-Lymphogranuloma-Protease, die homolog zum Granzym B ist (ID50 = 300 nM).
Ein schwacher Inhibitor des humanen und murinen Serinprotease Granzym B. Hemmt auch die Apoptose-bedingte DNA-Fragmentierung in Lymphozyten durch Fragmentin 2, eine Ratten-Lymphogranuloma-Protease, die homolog zum Granzym B ist (ID50 = 300 nM).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Granzym B
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 300 nM gegen Apoptose-bedingte DNA-Fragmentierung in Lymphozyten durch Fragmentin 2
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Ala-Ala-Asp-CH₂;Cl
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gong, B., et al. 1999. Cell Growth Different. 10, 491.
Shi, L., et al. 1992. J. Exp. Med. 176, 1521.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry30, 2217.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ning-Ning Ji et al.
Frontiers in neurology, 10, 1306-1306 (2020-01-11)
Hippocampal neuronal apoptosis is a devastating consequence of cardiac arrest (CA) and subsequent cardiopulmonary resuscitation (CPR). In this study, we assessed the contribution of cytotoxic T lymphocyte (CTL)-derived toxic mediator granzyme B (Gra-b) to the hippocampal neuronal apoptosis following CA/CPR