Wichtige Dokumente
362330
Sigma-Aldrich
GAG-Antagonist, Surfen
The GAG Antagonist, Surfen controls the biological activity of GAG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
GAG-Antagonist, Surfen, Gβγ-Aktivator, 12155, NSC12155, bis-2-Methyl-4-amino-quinolyl-6-carbamid, diHCl, Trihydrat, Glykosaminoglykane-Antagonist
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20N6O · 2HCl · 3H2O
Molekulargewicht:
499.39
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine symmetrische Quinolyl-Harnstoff-Verbindung, die GAG (Glykosaminoglykane) bindet durch eine elektrostatische Interaktion mit den negativ geladenen Sulfat- und Carboxyl-Gruppen, die in Heparansulfat (HS), Heparin und Dermatansulfat vorhanden sind; dies hat eine effektive Blockierung der Interaktionen zwischen den GAG und ihren proteinbindenden Partnern zur Folge. Surfen neutralisiert effektiv die HS- und Heparin-vermittelte Thrombinhemmung der Faktor-Xa-Aktivität sowie die Antigerinnungsaktivität von Heparin. Berichten zufolge hemmt es auch FGF2-induzierte Erk-Phosphorylierung und Tubulation in murinen Lungenendothelzellkulturen (IC50 ~5 µ;M), Fibronectin-HS-bindende domänenabhängige CHO-Zelladhäsion (IC50 = 3 µ;M) und HSV-1-Infektion der Glucosaminyl-3-O-sulfotransferase-3A-exprimierenden CHO-Zellen (vollständige Hemmung bei 5 µ;M). Surfenanaloge mit verstärkter Potenz sind eventuell vielversprechende Kandidaten als weniger toxische Alternativen zu Protamin (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-539122">;539122<;/A>;) in klinischen Anwendungen. Berichten zufolge bindet es direkt und auf reversible Weise die Gβ;γ;-Untereinheit, verdrängt das Gα;-GDP von Gβ;γ; und aktiviert akut den Gβ;γ;-Signalweg ohne Gα;-Aktivierung.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Glasfläschchen aliquotieren und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Surve, C.R., et al. 2016. Sci. Signal.9, ra22.
Schuksz, M., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 13074.
Hunter, D.T. Jr., and Hill, J.M. 1961. Nature191, 1378.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ferenc Zsila
Biochemical and biophysical research communications, 460(3), 863-867 (2015-04-02)
It is shown that the heparin antagonist bis-aminoquinoline derivative surfen interacts with sulfated cyclodextrins in a unique fashion. Analysis of the UV spectroscopic data revealed exceptionally strong association (K(a) ∼ 10(7) M(-1)) of several surfen molecules to the external surface