Wichtige Dokumente
344092
Sigma-Aldrich
Formin-FH2-Domänen-Inhibitor, SMIFH2
The Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, also referenced under CAS 340316-62-3, controls the biological activity of Formin FH2 Domain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonym(e):
Formin-FH2-Domänen-Inhibitor, SMIFH2, Small Molecule Inhibitor der Formin Homology 2-Domäne, 1-(3-Bromophenyl)-5-(2-Furylmethylen)-2-Thioxo-Hexahydropyrimidin-4,6-Dion, Actin-Assembly-Inhibitor XV
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9BrN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (sum of two geometrical isomers, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
darkdeep green
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C1N(C(=O)\C(=C\c3[o]ccc3)\C(=O)N1)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C15H9BrN2O3S/c16-9-3-1-4-10(7-9)18-14(20)12(13(19)17-15(18)22)8-11-5-2-6-21-11/h1-8H,(H,17,19,22)/b12-8+
InChIKey
MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Thiooxodihydropyrimidinedion-Verbindung die sowohl Formin-vermittelte, Profilin-unabhängige Actin-Nukleation (IC50 ~15 µ;M mit mDia1 oder mDia2) als auch Formin-vermittelte Verlängerung von Actinfilamenten beim Vorliegen von Profilin (IC50 ~4 µ;M bei Cdc12 oder mDia2) hemmt, jedoch nicht den Arp2/3-vermittelten oder Formin-unabhängigen Actin-Zusammenschluss. SMIFH2 zielt die FH2-Domäne (Formin-Homologie 2) von Forminen eines breiten Spektrums von Spezies an, darunter Maus-mDia1/2, C. elegans CYK-1, S. pombe Cdc12, S. pombe Fus1 und S. cerevisiae Bni1 und verringert die Formin-Affinität für das gezackte Ende von Actinfilamenten. SMIFH2 unterbricht bei 25 µ;M selektiv Formin-abhängige Actinkabel und kontraktile Ringe, jedoch nicht Arp2/3-abhängige, CK-666-sensitive (Katalognr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-182515">;182515<;/A>;) Actinstellen in Spalthefe. SMIFH2 wirkt sich nachweislich ebenfalls auf die F-Actin-Zytoskelettstrukturen und Zellmigration (durch 2-fache Abnahme bei 10 µ;M) in NIH 3T3-Fibroblast-Kulturen aus.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nur frisches DMSO verwenden. Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Rizvi, S.A., et al. 2009. Chem. Biol.16, 1158.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jia C Wang et al.
eLife, 11 (2022-04-12)
B-cell activation and immune synapse (IS) formation with membrane-bound antigens are actin-dependent processes that scale positively with the strength of antigen-induced signals. Importantly, ligating the B-cell integrin, LFA-1, with ICAM-1 promotes IS formation when antigen is limiting. Whether the actin
Daniel Blumenthal et al.
eLife, 9 (2020-07-29)
T cell activation by dendritic cells (DCs) involves forces exerted by the T cell actin cytoskeleton, which are opposed by the cortical cytoskeleton of the interacting antigen-presenting cell. During an immune response, DCs undergo a maturation process that optimizes their
Tushna Kapoor et al.
STAR protocols, 3(1), 101020-101020 (2022-01-04)
Here we describe a simple step-by-step protocol for collecting high-resolution, time-lapse images of intact Drosophila testis ex vivo for a limited period using a confocal microscope, with minimum photo-toxic damage, to monitor spermatid individualization, coiling, and release. The F-actin dynamics during