182517
Arp2/3-Komplex-Inhibitor I, inaktive Kontrolle, CK-689
The Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689, also referenced under CAS 170930-46-8, controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Arp2/3-Komplex-Inhibitor I, inaktive Kontrolle, CK-689
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Indolylmethoxyacetamid, das keine hemmende Arp2/3-Wirkung aufweist und als inaktive Kontrolle für CK-666 (Katalognr. 182515) sowohl in zellbasierten als auch zellfreien Experimenten dient.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Nolen, B.J., et al. 2009. Nature460, 1031.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Ashwathi S Mohan et al.
Developmental cell, 49(3), 444-460 (2019-05-08)
Actin assembly supplies the structural framework for cell morphology and migration. Beyond structure, this actin framework can also be engaged to drive biochemical signaling programs. Here, we describe how the hyperactivation of Rac1 via the P29S mutation (Rac1P29S) in melanoma