324504
EDTA
ULTROL® Grade, 500 mM Solution, pH 8.0
Synonym(e):
EDTA, 500-mM-Lösung, pH 8,0, ULTROL®-Qualität
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 3517
Form
solution
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Konzentration
500 mM
Farbe
colorless to pale yellow
pH-Wert
8
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable