264157
Caspase Modulator I, 1541
Synonym(e):
Caspase Modulator I, 1541, Caspase-6 Inhibitor XI, Procaspase-3 Activator II, Procaspase-6 Activator I, 8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid-(3-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-phenyl)-amide, Caspase-3 Inhibitor XV
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable