Merck
252790
Sigma-Aldrich
DZNep
≥97% (HPLC), solid, EZH2 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Histon-Methyltransferase-EZH2-Inhibitor, DZNep
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N4O3 · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.26 (anhydrous free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Histon-Methyltransferase-EZH2-Inhibitor, DZNep, Histone Methyltransferase EZH2 Inhibitor, DZNep, CAS 120964-45-6, is a cell-permeable inhibitor of EZH2-mediated trimethylation of K27 on histone H3.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
InChIKey
UNSKMHKAFPRFTI-FDKLLANESA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Verbindung, die bewiesenermaßen (bei einer Konzentration von 1 µ;M) die EZH2-vermittelte Trimethylierung von K27 auf Histon H3 hemmt und die Expression der Zellzyklus-regulatorischen Gene p21 und p27 sowie des Zelltod-Regulators FBXO32 bei OCI-AML3- und HL-60-Zellen induziert; eine Behandlung mit dem Inhibitor steigert hingegen die p16-Werte nur in der ersten dieser Kulturen. Bei einer Konzentration von 200 nM bis 2000 nM erschöpft diese Verbindung dosisabhängig die Expression der Polycomb-Gruppen-Proteine EZH2, SUZ12 und EED in kultivierten und primären AML-Zellextrakten. Bei einer Konzentration von bis zu ≥; 1000 nM steigert DZNep dosisabhängig den Prozentsatz apoptotischer Zellen auf bis zu >; ~ 38 %, mit höherer Wirksamkeit gegen OCI-AML3-Kulturen statt HL-60-Kulturen, und hemmt das Koloniewachstum bei beiden Zelllinien um bis zu >; ~ 85 %. In OCI-AML3-Kulturen führt eine Behandlung mit 1000 nM zu einem signifikanten Anstieg der Zellakkumulation in der G0/G1-Phase (58,5 %) mit einer gleichzeitigen Verringerung der Anzahl Zellen in der S-Phase (35,2 %) und den G2/M-Phasen (6,3 %) des Zellzyklus. Bei einer gleichzeitigen Behandlung mit Panobinostat (PS) 200 nM bis 1000nM verringert DZNep die Zell-Lebensfähigkeit in OCI-AML3- und HL-60-Kulturen dosisabhängig effektiver als bei alleiniger Gabe von DZNep. DZNep (1 mg/kg, zweimal wöchentlich, intraperitoneal) in Kombination mit PS konnte das Überleben von mit HL-60-Zellen implantierten Mäusen im Vergleich zur alleinigen Gabe der einzelnen Verbindungen signifikant steigern. DZNep ist zudem ein bekannter S-Adenosyl-L-Homocystein (AdoHcy) Hydrolase-Inhibitor.
Eine zellpermeable Verbindung, die bewiesenermaßen (bei einer Konzentration von 1 µ;M) die EZH2-vermittelte Trimethylierung von K27 auf Histon H3 hemmt und die Expression der Zellzyklus-regulatorischen Gene p21 und p27 sowie des Zelltod-Regulators FBXO32 bei OCI-AML3- und HL-60-Zellen induziert; eine Behandlung mit dem Inhibitor steigert hingegen die p16-Werte nur in der ersten dieser Kulturen. Bei einer Konzentration von 200 nM bis 2000 nM erschöpft diese Verbindung dosisabhängig die Expression der Polycomb-Gruppen-Proteine EZH2, SUZ12 und EED in kultivierten und primären AML-Zellextrakten. Bei einer Konzentration von bis zu ≥; 1000 nM steigert DZNep dosisabhängig den Prozentsatz apoptotischer Zellen auf bis zu >; ~ 38 %, mit höherer Wirksamkeit gegen OCI-AML3-Kulturen statt HL-60-Kulturen, und hemmt das Koloniewachstum bei beiden Zelllinien um bis zu >; ~ 85 %. In OCI-AML3-Kulturen führt eine Behandlung mit 1000 nM zu einem signifikanten Anstieg der Zellakkumulation in der G0/G1-Phase (58,5 %) mit einer gleichzeitigen Verringerung der Anzahl Zellen in der S-Phase (35,2 %) und den G2/M-Phasen (6,3 %) des Zellzyklus. Bei einer gleichzeitigen Behandlung mit Panobinostat (PS) 200 nM bis 1000nM verringert DZNep die Zell-Lebensfähigkeit in OCI-AML3- und HL-60-Kulturen dosisabhängig effektiver als bei alleiniger Gabe von DZNep. DZNep (1 mg/kg, zweimal wöchentlich, intraperitoneal) in Kombination mit PS konnte das Überleben von mit HL-60-Zellen implantierten Mäusen im Vergleich zur alleinigen Gabe der einzelnen Verbindungen signifikant steigern. DZNep ist zudem ein bekannter S-Adenosyl-L-Homocystein (AdoHcy) Hydrolase-Inhibitor. Auch als 25 mM Lösung in H2O (Katalognr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-506069">;506069<;/A>;) erhältlich.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als Hydrochloridsalz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (9-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Fiscus, W., et al. 2009. Blood13, 2733.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xiaoxia Su et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(2), 375-384 (2021-12-08)
Oxidative stress, a hallmark of ageing, inhibits the osteogenic differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in long bone. The dysfunction of the cellular antioxidant defence system is a critical cause of oxidative stress, but the mechanism of the decline