218708
Casein Kinase II Inhibitor I
InSolution
Synonym(e):
InSolution Casein Kinase II Inhibitor I
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
CK2 rat liver, human recombinant
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Zien, P., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.306, 129.
Sarno, S., et al. 2003. Biochem. J.374, 639.
Sarno, S., et al. 2001. FEBS Lett.496, 44.
Szyszka, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.208, 418."
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)