Wichtige Dokumente
428507
5-(2-Nitrophenyl)furfural
99%
Synonym(e):
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarbaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
105-107 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H
InChIKey
QBYRUURYXPVDAK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used in the synthesis of 2-{[5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl]methyleneamino}benzoic acid (HOBZ) by reacting with 2-aminobenzoic acid.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?