Wichtige Dokumente
218701
Supelco
Casein-Kinase II, human, rekombinant, E. coli
Casein Kinase II, Human, Recombinant, E. coli Recombinant, is expressed in E. coli. A cyclic nucleotide-independent Ser/Thr protein kinase composed of catalytic α-subunits and regulatory β-subunits.
Synonym(e):
rhCKII
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: ZELLSIGNALISIERUNG
Hinweis: 1 KE = 1.000 Einheiten.
Rekombinante humane Casein-Kinase II, die in E. coli exprimiert wird. Eine zyklische Nukleotid-unabhängige Serin/Threonin-Proteinkinase, die aus katalytischen α-Untereinheiten und regulatorischen β-Untereinheiten in einem α2β2-Tetramer besteht. Dieses Material ist eine der vielen Formen von nativer CK-II. Es eignet sich für die In-vitro-Phosphorylierung von Proteinen und Peptiden, die Phosphopeptidsynthese, die Charakterisierung von Phosphorylierungsstellen, das Screening von Aktivatoren und Inhibitoren sowie mechanistische Studien. Die folgenden Substrate wurden sowohl in vitro als auch in vivo durch CK-II charakterisiert: Nucleolin, RNA-Polymerase, p53 und SV40 großes T-Antigen.
Anwendung
Anwendungsgebiete der Caseinkinase II (CK2):
  • als Marker für CK2-Untereinheiten zur Analyse der CK2-Expression in Extrakten aus der menschlichen Netzhaut
  • zur Untersuchung der Phosphorylierung der C-terminalen Domäne von Uroplakin IIIa und zur Beurteilung deren potenzieller Regulation durch CK2
  • zur Untersuchung der Phosphorylierungsereignisse und deren Auswirkung auf die Spectrin-Tetramer-Bildung und die neuronale Zellfunktion
Biochem./physiol. Wirkung
Caseinkinase II (CK2) ist eine aktive Serin-/Threonin-Proteinkinase, die eine entscheidende Rolle beim Zellwachstum und der Zellteilung spielt. Sie phosphoryliert verschiedene, am DNA-Stoffwechsel beteiligte Kernproteine, Transkriptionsfaktoren und Onkogene und beeinflusst damit deren Aktivität. Ferner wirkt sie regulierend bei der Osteogenese, Adipogenese, Chondrogenese, Neuronendifferenzierung und in Immunreaktionswegen. CK2 spielt eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung des JAK/STAT-Signalwegs (Januskinase/Signaltransducer und Transkriptionsaktivator), was zum Überleben, zur Differenzierung und zur Proliferation der Zelle beiträgt. Darüber hinaus ist CK2 an der Aktivierung des Kernfaktor-Kappa B- bzw. NF-κB-Wegs beteiligt. Sie wird bei verschiedenen Blutkrebserkrankungen stark exprimiert, so etwa bei akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL), akuter myeloischer Leukämie (AML), chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) und chronischer myeloischer Leukämie (CML).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym, die je Minute bei 30 °C und einem pH-Wert von 7,5 in einem Gesamtvolumen von 25 µl den Transfer von 1,0 pmol Phosphat an RRRADDSDDDDD katalysiert, definiert.
Physikalische Form
In 350 mmol/l NaCl, 20 mmol/l Tris-HCl, 2 mmol/l DTT, 1 mmol/l EDTA, 0,1 % TRITON X-100-Detergens, pH-Wert 7,5.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Yamaguchi, Y., et al. 1998. Nucleic Acids Res.26, 3854.
Chester, N. und Marshak, D.R. 1993. Anal. Biochem.209, 284.
Russo, G.L., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 20317.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew Reid MacPherson et al.
Molecular biology of the cell, 21(2), 244-253 (2009-11-20)
Snail1 is a major factor for epithelial-mesenchymal transition (EMT), an important event in tumor metastasis and in other pathologies. Snail1 is tightly regulated at transcriptional and posttranscriptional levels. Control of Snail1 protein stability and nuclear export by GSK3beta phosphorylation is
Paola A Bignone et al.
The Journal of biological chemistry, 282(2), 888-896 (2006-11-08)
Spectrin tetramers are cytoskeletal proteins required in the formation of complex animal tissues. Mammalian alphaII- and betaII-spectrin subunits form dimers that associate head to head with high affinity to form tetramers, but it is not known if this interaction is