Wichtige Dokumente
71187
Millipore
Insect PopCulture® Reagenz
Protein extraction directly from insect cell cultures
Synonym(e):
PopCulture reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41106511
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das Insect POPCULTURE® Reagenz ist ein auf Detergenzien basierendes Lyse-Reagenz, das speziell für die vollständige Extraktion von Insektenzellkulturen entwickelt wurde, ohne dass eine Zentrifugation erforderlich ist. Die verbesserte Methode ermöglicht eine Rückgewinnung sowohl von in das Medium freigesetztem Protein als auch von intrazellulärem Protein, wodurch die Verarbeitungseffizienz und die Zielproteinausbeute erhöht werden (Loomis 2002). Es eignet sich für ein automatisiertes Screening auf Expressionsebene und ist vollständig kompatibel mit der Ni-NTA His•Bind<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Affinitätsaufreinigungsmethode. Das Insect PopCulture Reagenz kann für die Proteinextraktion aus Insektenzellen in Suspension und aus adhärenten Zellen auf Gewebekulturplatten verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Keine Trennung der Zellen vom Kulturmedium erforderlich
  • Keine Klärung der Zellextrakte vor der Aufreinigung erforderlich
  • Höhere Proteinausbeute durch Rückgewinnung der Zielproteine sowohl aus dem Medium als auch aus den Zellen
  • Direkte Affinitätsadsorption der Zielproteine an das IMAC-Affinitätsharz aus dem gesamten Kulturextrakt
  • Kompatibel mit Protease-Inhibitor-Cocktails
  • Ideal für Hochdurchsatz-Screening auf Expressionsebene und Proteinaufreinigung
  • Kompatibel mit transfizierten und mit Baculoviren infizierten Insektenzellkulturen
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sonstige Hinweise
Loomis, K., et al. 2002. inNovations15, 16.
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt ist durch das EP-Patent 1,432,822 geschützt, das der EMD Chemicals Inc. bzw. ihren verbundenen Unternehmen gehört.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POPCULTURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable