Alle Fotos(1)
Key Documents
217669
Sigma-Aldrich
Anti-CD28-mAb der Maus (ANC28.1/5D10)
liquid, >95% (immunoglobulin, SDS-PAGE), clone ANC28.1/5D10
Synonym(e):
Anti-CD28 Antibody, CD28 Detection Antibody, Mouse Anti-CD28
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ANC28.1/5D10, monoclonal
Assay
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
Form
liquid
Enthält
500 μg/mL gentamycin sulfate as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD28(940)
Allgemeine Beschreibung
Anti-CD28, Maus, monoklonal, Klon ANC28.1/5D10, erkennt CD28 auf humanen T-Zellen und humanen BHK-Zellen, die mit CD28 transfiziert wurden. Validiert für FC, IP, IHC mit Schnellschnitten und T-Zellen-Co-Stimulation.
Erkennt CD28 auf humanen T-Zellen und BHK-Zellen, die mit humanem CD28 transfiziert wurden.
Mit Protein A aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt das CD28-Protein.
Immunogen
Human
Humanes CD28-Ig-Fusionsprotein und humane HPB-MLT-Tumorzellen
Anwendung
Durchflusszytometrie (5 µg/ml)
Schnellschnitte (siehe Kommentare)
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
T-Zellen-Co-Stimulation (siehe Kommentare)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 150 mmol/l NaCl, 100 mmol/l KCl, 50 mmol/l Natriumphosphat, pH-Wert 7,5.
Rekonstituierung
Nach dem ersten Auftauen für die Langzeitlagerung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Kariv, I., et al. 1996. J. Immunol.157, 29.
61st Forum in Immunology. 1995. Res. Immunol.146, 127.
Jenkins, M.K. und Johnson, J.G. 1993. Curr. Opin. Immunol.5, 361.
Monomere und vernetzte Antikörper stimulieren die Expression von IL-2 aus CD28+-Zellen. FACS wurde an 5 x 105 kultivierten HPB-MLT-Zellen mit Anti-CD28-Antikörper zu 5 µg/ml und an FITC konjugiertem Anti-Maus-IgG der Ziege durchgeführt. Dieser Antikörper funktioniert Berichten zufolge auch mit Schnellschnitten und Immunpräzipitation. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable