21538-M
IHC Select Secondary Goat Anti-Mouse IgG Antibody, prediluted, biotinylated
from goat, biotin conjugate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
IHC Select
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper gegen Gesamtimmunglobulin
Blocking Reagent
Primary Antibody (Mouse IgG) or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody (Gt X Ms IgG)
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable