Wichtige Dokumente
203811
Sigma-Aldrich
Bryostatin 1
≥98% (HPLC), solid,film, antitumor agent, Calbiochem®
Synonym(e):
Bryostatin 1, Bryo 1, PKC-Aktivator VII, PKC-Aktivator VI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H68O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
905.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Bryostatin 1, A macrocyclic lactone with antitumor properties.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
film
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to colorless
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35?,36?,37?,38?,43+,46+,47-/m1/s1
InChIKey
MJQUEDHRCUIRLF-BXOMOELISA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein makrozyklisches Lacton mit Antitumoreigenschaften. Aktiviert Proteinkinase C wirksam und weist eine hohe Bindungsaffinität auf (Ki = 1,35 nmol/l). Transloziert die Proteinkinase-C(PKC)-Isozyme α, β und ε wirksam und leitet die zweiphasige, konzentrationsabhängige Herabregulation von PKC-δ ein. Konkurriert mit Phorbolestern um die Bindung an PKC. Stimuliert die Aktivität von Proteinkinase D (PKD) in intakten Zellen auf eine zweiphasige, PKC-abhängige Weise. Aktiviert außerdem Ras in Jurkat-T-Zellen und rat2-Zellen.
Ein makrozyklisches Lacton mit Antitumoreigenschaften. Aktiviert Proteinkinase C wirksam und weist eine hohe Bindungsaffinität auf (Ki = 1,35 nmol/l). Transloziert und herabreguliert die PKC-Isozyme α, δ und ε wirksam. Leitet die zweiphasige Aktivierung von PKD in intakten Zellen durch einen PKC-abhängigen Signalweg ein. Aktiviert außerdem Ras in Jurkat-T-Zellen und rat2-Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Proteinkinase C
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 1,35 nmol/l für Proteinkinase C
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Clamp, A. und Jayson, G. 2002. Anticancer Drugs13, 673.
Lorenzo, P.S., et al. 1999. Cancer Res.59, 6137.
Wang, Q.J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 37233.
Wender, P.A., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 6624.
Matthews, S.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 20245.
Szallasi, Z., et al. 1994. Mol. Pharmacol.46, 840.
Berkow, R.L. und Kratt, A.S. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.3, 1109.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lars Pache et al.
Cell reports. Medicine, 1(3), 100037-100037 (2020-11-19)
"Shock and kill" strategies focus on purging the latent HIV-1 reservoir by treating infected individuals with therapeutics that activate the latent virus and subsequently eliminating infected cells. We have previously reported that induction of non-canonical nuclear factor κB (NF-κB) signaling