197217
Bcl-xL BH44₋23, human, zellpermeabel
A cell-permeable peptide that prevents apoptotic cell death by directly binding to the voltage-dependent anion channel (VDAC) and blocking its activity.
Synonym(e):
Bcl-xL BH44₋23, human, zellpermeabel
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
20% acetic acid: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
spannungsabhängiger Anionenkanal (VDAC)
Verpackung
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Futaki, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 5836.
Shimizu, S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 3100.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable