Wichtige Dokumente
1.93417
Supelco
L(+)-Weinsäure
EMPLURA®
Synonym(e):
L(+)-Tartaric acid
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93417.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93417.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup